Kluczowe dokumenty
V800061
Antimony(III) chloride
LR, ≥98.5%
Synonim(y):
Antimony trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
gęstość pary
7.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98.5%
Formularz
crystals
flakes
mp
73.4 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
ciąg SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)