Merck
V800027
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate octadecahydrate
AR, ≥98%
Synonim(y):
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Al2(SO4)3 · 18H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.43
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec
Próba
≥98%
Postać
solid
pH
2.5-4
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1