Merck
V800002
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane
LR, ≥99%
Synonim(y):
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.96
Beilstein:
605264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
83 °C (lit.)
klasa czystości
LR
gęstość pary
3.4 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
87 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
775 °F
granice wybuchowości
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Klucz InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
François Perreault et al.
Chemical Society reviews, 44(16), 5861-5896 (2015-03-27)
Graphene-based materials are gaining heightened attention as novel materials for environmental applications. The unique physicochemical properties of graphene, notably its exceptionally high surface area, electron mobility, thermal conductivity, and mechanical strength, can lead to novel or improved technologies to address
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated
Delphine Schaming et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17704-17711 (2011-09-13)
Photocurrent responses associated with the interfacial quenching of the photo-excited water-soluble zinc meso-tetra(4-carboxyphenyl)porphyrin (ZnTPPC) by ferrocene have been studied at a water|1,2-dichloroethane interface in the absence and in the presence of adsorbed gold nanoparticles. Upon addition of methanol, a mirror-like
Hitokazu Esaki et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 135(1), 153-163 (2015-01-09)
The molecular signature of atopic dermatitis (AD) lesions is associated with TH2 and TH22 activation and epidermal alterations. However, the epidermal and dermal AD transcriptomes and their respective contributions to abnormalities in respective immune and barrier phenotypes are unknown. We
Leila Mahmoudi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(34), 8695-8700 (2011-08-02)
Manganese(III)-meso-tetraphenylporphyrin [Mn(TPP)] and manganese(III)-meso-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin [Mn(TPFPP)] catalyse the epoxidation of cyclooctene by IO(4)(-) in the presence of excess imidazoles, in both dry CH(2)Cl(2) and CH(2)Cl(2) saturated with H(2)O. The reaction rates of the electron deficient Mn(TPFPP) are a factor 24 less