Kluczowe dokumenty
1553000
USP
(NE)-N-[(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)methylidene]hydroxylamine;chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Chlorek pralidoksymu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pralidoxime
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
informacje o genach
human ... ACHE(43)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
(NE)-N-[(1-metylopirydyn-1-ium-2-ylo)metylideno]hydroksyloamina; chlorek Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)