Kluczowe dokumenty
1546343
USP
POLYETHYLENE GLYCOL 12 CETOSTEARYL ETHER
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
certified by the USP
producent / nazwa handlowa
USP 1546343
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Polyethylene Glycol 12 Cetostearyl Ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
469.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
243 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)