Kluczowe dokumenty
1538312
USP
Pikrozyd I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-6-hydroksy-1a-(hydroksymetylo)-1a,1b,2,5a,6,6aheksahydrooksyryno[2',3':4,5]cyklopenta[1,2-c]pirano-2-ylo 6-O-[(2E)-3-fenylo-2-propenoilo]-β-glukopiranozyd
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
certified by the USP
masa cząsteczkowa
492.48 (C24H28O11)
opakowanie
pkg of 20 mg
producent / nazwa handlowa
USP 1538312
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)