Key Documents
1445018
USP
Mitotane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dichlorodiphenyldichloroethane, 4,4′-DDD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.04
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
mitotane
opakowanie
pkg of 25 mg
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14H
Klucz InChI
AHJKRLASYNVKDZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Mitotane Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mitotane
  • Mitotane Tablets
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3