Merck
36664
Supelco
Aldrin solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.91
Beilstein:
2336652
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H]4C[C@@H](C=C4)[C@@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-,10+,11-
Klucz InChI
QBYJBZPUGVGKQQ-SJJAEHHWSA-N
Opis ogólny
Aldryna należy do klasy pestycydów chloroorganicznych, powszechnie stosowanych w rolnictwie i jest trwała jako wysoce toksyczne zanieczyszczenie środowiska.
Zastosowanie
Aldryna może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach środowiskowych i tłuszczach zwierzęcych przy użyciu różnych technik chromatografii.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A toxic reagent-free method for normal-phase matrix solid-phase dispersion extraction and reversed-phase liquid chromatographic determination of aldrin, dieldrin, and DDTs in animal fats
Furusawa.N, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378(8) (2004)
In-tube solid-phase microextraction-capillary liquid chromatography as a solution for the screening analysis of organophosphorus pesticides in untreated environmental water samples
Chafer-Pericas.C, et al.
Journal of Chromatography A, 1141(1), 10-21 (2007)
Determination of organochlorine and pyrethroid pesticides in fruit and vegetables using solid phase extraction clean-up cartridges.
Sharif Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1127(1-2), 254-261 (2006)
Hans Ragnar Norli et al.
Journal of chromatography. A, 1218(41), 7234-7241 (2011-09-09)
The QuEChERS method developed for 22 organochlorine pesticides (OCPs) and 7-polychlorinated biphenyls (PCBs) in fish tissue involves a simple and efficient freezing technique for removal of lipids. The equipment developed consists of disposable syringes and a freezing block constructed from
Xiao-Yuan Tao et al.
Molecular ecology, 21(17), 4371-4385 (2012-04-21)
Cotton plants accumulate phytotoxins, including gossypol and related sesquiterpene aldehydes, to resist insect herbivores and pathogens. To counteract these defensive plant secondary metabolites, cotton bollworms (Helicoverpa armigera) elevate their production of detoxification enzymes, including cytochrome P450 monooxygenases (P450s). Besides their
Protokoły
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5