Key Documents
33491
Dieldrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
13.2 (vs air)
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-144 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
[H][C@@]12O[C@]1([H])C3CC2[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]4(Cl)C5(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)11(16)5-3-1-2(6-7(3)19-6)4(5)10(8,15)12(11,17)18/h2-7H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,10+,11-
Klucz InChI
DFBKLUNHFCTMDC-PICURKEMSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5