1350352
USP
Isopropyl isostearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isopropyl isostearate
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20(3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Klucz InChI
NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)