Y0001907
Isopropyl isostearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Isopropyl 16-methylheptadecanoate
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isopropyl isostearate
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20(3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Klucz InChI
NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
344.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
173.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)