1193414
USP
Iscotrizinol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4,4-[[6-[[4-(Aminocarbonyl)phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bisbenzoic acid 1,1′-bis(2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) 4,4′-({6-[(4-carbamoylphenyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl}bis(azanediyl))dibenzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iscotrizinol
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)