Kluczowe dokumenty
1154649
USP
Cyclohexanecarboxylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gabapentin
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
Klucz InChI
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)