Kluczowe dokumenty
Y0001281
Gabapentin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gabapentin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
84-89 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Klucz InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)