Key Documents
1138314
USP
Clobazam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
8-Chloro-1-phenyl-1,5-dihydro-2H-benzo[b][1,4]diazepine-2,4(3H)-dione
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
certified by the USP
producent / nazwa handlowa
USP
warunki przechowywania
protect from light
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Clobazam Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3