Kluczowe dokumenty
1093001
USP
Carbamazepine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carbamazepine
producent / nazwa handlowa
USP
mp
191-192 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Klucz InChI
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Karbamazepina tabletki o przedłużonym uwalnianiu
- Karbamazepina zawiesina doustna
- Karbamazepina w tabletkach
- Okskarbazepina
- okskarbazepina zawiesina doustna
- Okskarbazepina Tabletki
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)