PHR2433
Carbamazepine Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
carbamazepine
Postać
powder
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
149-153 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
Klucz InChI
APJYHXJGXDPGBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.