Z777302
Unix™ SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Unix™ SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L59
opis
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
linia produktu
Unix™
producent / nazwa handlowa
Unix
opakowanie
1 ea of
Parametry
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
metody
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
wielkość cząstki
1.8 μm
wielkość porów
200 Å pore size
zakres pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)