Kluczowe dokumenty
Z777211
Proteomix® SAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Proteomix® SAX-NP1.7 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 403NP2-2105
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)