Kluczowe dokumenty
Z777101
SRT®-C SEC-150 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SRT®-C SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
SRT®
masa cząsteczkowa
500-150,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 235150-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
150 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Faza związana w kolumnach SRT-C SEC jest bardziej polarna niż faza hydrofilowa stosowana w kolumnach SRT, dzięki czemu kolumny SRT-C lepiej nadają się do analizy metodą filtracji żelowej bardziej hydrofobowych biopolimerów, takich jak białka błonowe i pegylowane przeciwciała. Kolumny SRT-C dzielą z kolumnami SRT tę samą 5-mikronową cząsteczkę krzemionki i ten sam szeroki zakres rozmiarów porów, dzięki czemu można wybrać rozmiar porów, który zapewni pełny dostęp do interesującego związku.
Podręcznik użytkownika SRT-C
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)