Kluczowe dokumenty
Z777074
Zenix®-C SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Zenix®-C SEC-100 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
100-100,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 233100-7805
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 7.8 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Faza związana w kolumnach Zenix-C SEC jest bardziej polarna niż faza hydrofilowa stosowana w kolumnach Zenix, dzięki czemu kolumny Zenix-C lepiej nadają się do analizy metodą filtracji żelowej bardziej hydrofobowych biopolimerów, takich jak białka błonowe i pegylowane przeciwciała. Zarówno kolumny Zenix-C, jak i Zenix są oparte na tych samych wysokowydajnych cząstkach o wielkości 3 mikronów, a każda linia produktów jest dostępna w tym samym szerokim zakresie rozmiarów porów, aby dostosować optymalny rozmiar porów do promienia hydrodynamicznego interesującego biopolimeru.
Podręcznik użytkownika Zenix
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)