Merck
Y0002397
Vasicine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Vasicine, (−)-Peganine, (3S)-1,2,3,9-Tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C2=NC3=CC=CC=C3CN2CC1
InChI
1S/C11H12N2O/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m0/s1
Klucz InChI
YIICVSCAKJMMDJ-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Kompendialne materiały powinny być używane do celów opisanych w odpowiedniej monografii, chyba że właściwy organ krajowy zezwoli inaczej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
np. farmaceutyczne (małe cząsteczki)
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 15mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)