Merck
74776
Supelco
Withanolide A
analytical standard
Synonim(y):
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
Klucz InChI
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
Opis ogólny
Withanolide A jest klasyfikowany w grupie laktonów steroidowych związków bioaktywnych, które występują głównie w Withania somnifera (L.).
Zastosowanie
Withanolide A może być stosowany jako standard analityczny do oznaczania withanolide A w:
  • Mentat tabletka, indyjski lek ziołowy metodą UHPLC sprzężoną z tandemową spektrometrią mas (MS/MS) działającą z ESI, wraz z analizą wielowymiarową.
  • Withania somnifera metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej-hybrydowego spektrometru mas z potrójnym kwadrupolem liniowej pułapki jonowej (UHPLC-QqQ LIT-MS) wyposażonego w źródło jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) i detekcję MRM, wraz z analizą wielowymiarową oraz HPLC w połączeniu z detektorem diodowym (DAD).
  • Withania coagulans przez LC-QqQ-ESI-MS/MS.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
C28-steroidal lactone that can induce nerve development and improve nervous system function. Potential therapeutic for neurologic disorders like Alzheimer′s and Parkinson′s disease. In primary rat cortical neurons, withanolide A significantly up-regulated IDE levels, a prominent enzyme involved in degrading amyloid β protein, which may help to clear excess amyloid β protein from an Alzheimer′s-inflicted brain.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: lycium withania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of permeability, plasma protein binding, blood partitioning, pharmacokinetics and tissue distribution of Withanolide A in rats: A neuroprotective steroidal lactone.
Singh SK, et al.
Drug Development Research (2018)
Topical delivery of Withania somnifera crude extracts in niosomes and solid lipid nanoparticles.
Chinembiri TN, et al.
Pharmacognosy magazine, 13(3), S663-S663 (2017)
Quantitative determination of multi markers in five varieties of Withania somnifera using ultra-high performance liquid chromatography with hybrid triple quadrupole linear ion trap mass spectrometer combined with multivariate analysis: Application to pharmaceutical dosage forms.
Chandra P, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 129, 419-426 (2016)
Quality control assessment of polyherbal formulation based on a quantitative determination multimarker approach by ultra high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry using polarity switching combined with multivariate analysis.
Chandra P, et al.
Journal of Separation Science, 38(18), 3183-3191 (2015)
Sensitive quantification of six steroidal lactones in Withania coagulans extract by UHPLC electrospray tandem mass spectrometry.
Ali A, et al.
Steroids, 104(18), 176-181 (2015)
Protokoły
Separation of Withanoside IV; Withanoside V; Withaferin A; 12-Deoxywithastramonolide; Withanolide A; Withanolide B