Y0002336
Levomepromazine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methotrimeprazine, (−)-10-(3-[Dimethylamino]-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazine, Levomeprazine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
VRQVVMDWGGWHTJ-CQSZACIVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)