Kluczowe dokumenty
Y0000441
Didanosine impurity A,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
didanosine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Xanthine is a purine base found in most human body tissues and fluids as well as in other organisms. Methylated xanthines (methylxanthines), which include caffeine, paraxanthine, theobromine, and theophylline, commonly used for their effects as mild stiµlants and as bronchodilators, notably in the treatment of asthma symptoms. This application shows the efficient separation of several common xanthines and may be applied their analysis in any number of desired matrices.