Kluczowe dokumenty
Y0000440
Didanosine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2′,3′-Dideoxyinosine, ddI, ddIno
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
didanosine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)