Merck
Y0002299
Nebivolol hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Narbivolol, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25F2NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.90
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nebivolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
Klucz InChI
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny chlorowodorku nebiwololu EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Nebivolol is a competitive, highly selective b1-receptor antagonist with mild vasodialating properties, possibly due to an interaction with the L-arginine/ NO pathway, and is used for treatment of essential hypertension.
Nebivolol is a competitive, highly selective b1-receptor antagonist with mild vasodialating properties, possibly due to an interaction with the L-arginine/ NO pathway, and is used for treatment of essential hypertension. It is 40-fold selective for β1 vs. β2, and lacks ISA (intrinsic sympathomimetic activity).
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)