Y0002270
Trazodone for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Trazodone hydrochloride, 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
trazodone
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
Klucz InChI
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)