Merck
Y0002131
Squalene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.72
Beilstein:
1728919
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
rodzina API
squalene
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Klucz InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Skwalen EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)