Y0002065
Lacosamide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lacosamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(Cc1ccccc1)C(=O)C(N)COC
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
WPLANNRKFDHEKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002065 |