Kluczowe dokumenty
1.05552
Supelco
Blachy aluminiowe TLC, celuloza
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
Płytki celulozowe do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
aluminum support
cellulose matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
70-110 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
arkusz dł. × szer.
20 cm × 20 cm
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Nasze płytki celulozowe są używane do analizy substancji polarnych. Jako sorbent organiczny, celuloza doskonale nadaje się do oddzielania substancji hydrofilowych metodą chromatografii podziałowej. Typowe zastosowania obejmują analizę aminokwasów, węglowodanów i fosforanów, a także kwasów nukleinowych i ich pochodnych. Oferujemy płytki celulozowe w dwóch klasach: TLC dla konwencjonalnych i HPTLC dla wymagających, wysokowydajnych separacji.
Zastosowanie
  • Proste i czułe oznaczanie siarczynów w chińskich herbatach ziołowych za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas: Badanie to podkreśla wykorzystanie technologii HILIC do czułej analizy siarczynów w herbatach ziołowych, demonstrując wszechstronność kolumn 9989 11172 w utrzymywaniu stabilności i zwiększaniu czułości takich pomiarów (Yang et al., 2022).
  • Opracowanie i walidacja metod LC-MS/MS do pomiaru tobramycyny i linkomycyny w osoczu, płynie do mikrodializy i moczu: W badaniach zastosowano metody HILIC do skutecznego pomiaru antybiotyków w różnych płynach biologicznych, co stanowi przykład zastosowania kolumny w badaniach farmakokinetycznych (Pandey et al., 2020).
  • Application of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography for the Quantification of Flavonoids in Genista tinctoria Extract: Demonstruje zastosowanie HILIC do skutecznego oddzielania i ilościowego oznaczania flawonoidów, pokazując skuteczność kolumny w obsłudze złożonych matryc ziołowych (Sentkowska i in., 2016).
  • Opracowanie metody HPLC-UV do oznaczania fentanylu w osoczu szczurów i jej zastosowanie do wyjaśnienia zachowania farmakokinetycznego po podaniu i.p. szczurom: Badanie to podkreśla możliwości adaptacyjne 9989 11172 w opracowywaniu metod analizy kryminalistycznej i farmakologicznej silnych opioidów w próbkach biologicznych (Almousa et al., 2011).
  • Metoda chromatografii cieczowej z interakcją hydrofilową / spektrometrii mas z elektrorozpylaniem jonów dodatnich do ilościowego oznaczania perindoprilu i jego głównego metabolitu w ludzkim osoczu: Podkreśla zastosowanie HILIC w tandemie ze spektrometrią mas do analizy leków i ich metabolitów, podkreślając rolę kolumny w zwiększaniu czułości wykrywania (Georgakakou i in., 2010).
Powiązanie
Zastępuje: 5552-7; 5552
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 70 - 110 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Test aminokwasów
Wartości hRf
- L-seryna, test aminokwasów:
20 - 30
- L-treonina, test aminokwasów: 29 - 36
- L-alanina, test aminokwasów: 30 - 40
- L-metionina, test aminokwasów: 49 - 60
- L-fenyloalanina, test aminokwasów: 59 - 70
- L-leucyna, test aminokwasów: 66 - 76
Typowa wartość określona na arkuszu
Eluent: 1-Butanol/ aceton/ kwas octowy/ woda (35/35/7/23 v/v/v/v) dwukrotnie rozwinięty
Informacje prawne
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany