Merck
Y0001995
Nicotinic acid for equipment qualification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nicotinic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Beilstein:
109591
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
nicotinic acid
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
236-239 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: 15 g/L at 20 °C
gęstość
1.473 g/cm3 at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Kwas nikotynowy do kwalifikacji sprzętu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)