Kluczowe dokumenty
SU860170
Supelco
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
white PTFE/blue silicone
Właściwości
Durometer: 45° shore A
opakowanie
pkg of 1 × 100 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
17 mm
śr. × grubość
17 mm × 1.3 mm
kompatybilność
for use with ND18 magnetic screw cap
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)