Merck
SAAR5825200
Sodium sulfate
anhydrous, uniLAB
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825200EM)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Chemicznie czysty
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)