Merck
SAAR5041950
Potassium carbonate
anhydrous, univAR
About This Item
Wzór liniowy:
K2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Beilstein:
4267587
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5041950EM)
mp
891 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)