Merck
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
Synonim(y):
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N3NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.33
Numer w indeksie barw:
13025
Beilstein:
4732884
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
Nazwa produktu
Methyl Orange,
opakowanie
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
Klucz InChI
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Zastosowanie
For laboratory use only
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)