Kluczowe dokumenty
SAAR3222820
Jod
resublimed, univAR
Synonim(y):
Iodine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
Kod UNSPSC:
41116100
linia produktu
univAR
masa cząsteczkowa
253.81 g/mol
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR3222820EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)