Key Documents
SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
opakowanie
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Zastosowanie
For laboratory use only
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)