Kluczowe dokumenty
SLW1020/16D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1020/16D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
1020/16D
SciLabware
Wysokość
142 mm
śr. podstawy
68.0 mm
śr. górna
59 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Stożkowy kształt (wzór Phillips) z wylewką
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała wydajność termiczna i odporność chemiczna
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)