Key Documents
SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO4S·5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
masa cząsteczkowa
249.69 g/mol
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1724920EM)
gęstość
2.284 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)