Merck
SAAR1122220
Ammonium acetate
crystals, univAR
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
Beilstein:
4186741
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
Postać
crystals
solid
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122220EM)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)