PTCO030
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 30)
About This Item
Polecane produkty
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Accompanied with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values conforming to ASTM D 1209 colour scale
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)