Key Documents
PS2075
Azadirachtin
technical mixture, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 10 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-2075
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
[H]C1([H])C2OC3([H])OC=CC3(O)C1C4(C)OC24[C@@]5(C)[C@@H](O)[C@@H]6OC[C@]7([C@H](C[C@H](OC(=O)C(C)=CC)[C@]8(COC(O)([C@H]58)C(=O)OC)[C@@]67[H])OC(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/t17?,18-,19?,20?,21+,22+,23?,25?,28?,29?,30?,31?,32-,33?,34-,35?/m0/s1
Klucz InChI
FTNJWQUOZFUQQJ-CFYAVYSVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)