Kluczowe dokumenty
471038
Lignosulfonic acid sodium salt
average Mw ~52,000, average Mn ~7,000
Synonim(y):
Ligninosulfonian sodu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~7,000
average Mw ~52,000
skład
Na, 8 wt. %
zanieczyszczenia
4 wt. % reducing sugars
6 wt. %
rozpuszczalność
H2O: soluble
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCc1cc(c(cc1)OC(C[S](=O)(=O)O)Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])OC
InChI
1S/C20H26O10S2.2Na/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
YDEXUEFDPVHGHE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471038-100G | 4061832359489 |
471038-500G | 4061832359496 |