Merck
93032
Azadirachtin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H44O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C1([H])C2OC3([H])OC=CC3(O)C1C4(C)OC24[C@@]5(C)[C@@H](O)[C@@H]6OC[C@]7([C@H](C[C@H](OC(=O)C(C)=CC)[C@]8(COC(O)([C@H]58)C(=O)OC)[C@@]67[H])OC(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/t17?,18-,19?,20?,21+,22+,23?,25?,28?,29?,30?,31?,32-,33?,34-,35?/m0/s1
Klucz InChI
FTNJWQUOZFUQQJ-CFYAVYSVSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Działania biochem./fizjol.
Triterpenoid found in need tree seeds, azadiractin suppresses feeding by many insect species and disrupts growth of most insect and other arthropod species, while having very low mammalian toxicity. Promising as a natural pesticide.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)