Merck
PHR9287
Supelco
Spermidine trihydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.63
Beilstein:
3552356
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
257-259 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Klucz InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Te materiały referencyjne są odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi do opracowywania metod analiz jakościowych i ilościowych, codziennej kalibracji i rutynowych testów kontroli jakości.
Działania biochem./fizjol.
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA; Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Przestroga
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)