PHR9223
4-Nitroso-hydrochlorothiazide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
6-chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide, N-Nitroso Hydrochlorothiazide, 4-Nitroso-HCT, 6-Chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ6,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=CC2=C(S(NCN2N=O)(=O)=O)C=C1S(=O)(N)=O
InChI
1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Klucz InChI
QJNIRHJVSXLTEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.