Merck
PHR9061
Supelco
2-Ethylpentanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Valproic Acid impurity B (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
rodzina API
valproic acid
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
BAZMYXGARXYAEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034.
Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Zastosowanie
Te materiały referencyjne są odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi do opracowywania metod analiz jakościowych i ilościowych, codziennej kalibracji i rutynowych testów kontroli jakości.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR9061-100MG4061842376452