Key Documents
PHR2282
Valproic Acid Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(2RS)-2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, 2-Ethyl-2-methylvaleric acid, NSC 466
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1708650
rodzina API
valproic acid
Postać
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(C(C)(CC)CCC)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)