Merck
PHL89663
trans-Ferulic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Beilstein:
1570363
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
168-172 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Klucz InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Hydroxycinnamic acid found in plant-based foods. Antioxidant.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: allium angelica cinnamomum hedera humulus melissa mentha salvia sambucus thymus zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)